Bis(isothiocyanato)(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)(4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) 98%
|
|
BLDPBD682506-100MGEA
88.4
EUR
BLDPBD682506-100MG
BLDPBD682506-5G
BLDPBD682506-250MG
BLDPBD682506-1G
Bis(isothiocyanato)(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)(4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) 98%
Bis(isothiocyanato)(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)(4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₄₂H₅₂N₆O₄RuS₂ MW: 870,11 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD12546029 CAS-numero: 502693-09-6 |