2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD73751-5GEA
259
EUR
BLDPBD73751-5G
BLDPBD73751-1G
BLDPBD73751-250MG
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 98%
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,6342 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00018900 CAS-numero: 17641-08-6 |