4-Isoquinolineboronic acid 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD7504-5GEA
149
EUR
BLDPBD7504-5G
BLDPBD7504-1G
BLDPBD7504-25G
4-Isoquinolineboronic acid 98%
4-Isoquinolineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Kaava:
C₉H₈BNO₂ MW: 172,9763 g/mol Storage Temperature: Pakastin |
MDL numero:
MFCD03412093 CAS-numero: 192182-56-2 |