2-Mercaptopyridine-N-oxide 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD76277-100GEA 217 EUR
BLDPBD76277-100G BLDPBD76277-25G BLDPBD76277-5G
2-Mercaptopyridine-N-oxide 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00006196
CAS-numero: 1121-31-9