(4-Bromophenoxy)trimethylsilane 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD763969-100GEA
273
EUR
BLDPBD763969-100G
BLDPBD763969-5G
BLDPBD763969-1G
BLDPBD763969-25G
(4-Bromophenoxy)trimethylsilane 98%
(4-Bromophenoxy)trimethylsilane
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₉H₁₃BrOSi MW: 245,20 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00040713 CAS-numero: 17878-44-3 |