2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile 97%
|
|
BLDPBD76640-5GEA
375
EUR
BLDPBD76640-5G
BLDPBD76640-250MG
BLDPBD76640-1G
BLDPBD76640-100MG
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile 97%
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₅H₄N₂S MW: 124,164 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00068103 CAS-numero: 21917-76-0 |