2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine 97%
BLDPBD78456-250MGEA 104 EUR
BLDPBD78456-250MG BLDPBD78456-100MG
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine 97%
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00209259
CAS-numero: 37988-38-8