5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD80025-100MGEA
41.6
EUR
BLDPBD80025-100MG
BLDPBD80025-1G
BLDPBD80025-5G
BLDPBD80025-250MG
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole 98%
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₉H₇ClN₂O MW: 194,6177 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD01569450 CAS-numero: 33866-48-7 |