2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD8018-1GEA
17.7
EUR
BLDPBD8018-1G
BLDPBD8018-25G
BLDPBD8018-5G
BLDPBD8018-250MG
BLDPBD8018-10G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₇H₅BClF₃O₂ MW: 224,3726 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD09258745 CAS-numero: 957061-11-9 |