3,5-Dibromopyridine-N-oxide 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD82458-5GEA
65.5
EUR
BLDPBD82458-5G
BLDPBD82458-25G
BLDPBD82458-1G
3,5-Dibromopyridine-N-oxide 98%
3,5-Dibromopyridine-N-oxide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₅H₃Br₂NO MW: 252,8914 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00160750 CAS-numero: 2402-99-5 |