4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD8271-100MGEA
6.3
EUR
BLDPBD8271-100MG
BLDPBD8271-250MG
BLDPBD8271-1G
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₇H₆BClO₄ MW: 200,39 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD06656268 CAS-numero: 136496-72-5 |