3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD86526-1GEA
42.6
EUR
BLDPBD86526-1G
BLDPBD86526-5G
BLDPBD86526-250MG
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₉H₉NO₅ MW: 211,1715 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00058678 CAS-numero: 178686-24-3 |