4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD92562-25GEA
217
EUR
BLDPBD92562-25G
BLDPBD92562-1G
BLDPBD92562-10G
BLDPBD92562-5G
BLDPBD92562-250MG
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava:
C₇H₇F₂N MW: 143,14 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD08062378 CAS-numero: 875664-57-6 |