4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD95110-25GEA
161
EUR
BLDPBD95110-25G
BLDPBD95110-1G
BLDPBD95110-5G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl 98%
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₁₆H₁₇Br MW: 289,21 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD01321141 CAS-numero: 162258-89-1 |