4-Bromoisoxazole 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD95254-10GEA 171 EUR
BLDPBD95254-10G BLDPBD95254-5G BLDPBD95254-250MG BLDPBD95254-25G BLDPBD95254-1G
4-Bromoisoxazole 97%
4-Bromoisoxazole
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Kaava: C₃H₂BrNO
MW: 147,9600 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02179569
CAS-numero: 97925-43-4