4-Bromostilbene 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD95374-250MGEA
10.4
EUR
BLDPBD95374-250MG
BLDPBD95374-25G
BLDPBD95374-1G
BLDPBD95374-5G
4-Bromostilbene 98%
4-Bromostilbene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₁₄H₁₁Br MW: 259,1411 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00155020 CAS-numero: 4714-24-3 |