2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD97175-1GEA
13.6
EUR
BLDPBD97175-1G
BLDPBD97175-10G
BLDPBD97175-5G
BLDPBD97175-100G
BLDPBD97175-25G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₉H₅BrF₄O MW: 285,0330 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD03094509 CAS-numero: 537050-14-9 |