4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD97692-100GEA
71.7
EUR
BLDPBD97692-100G
BLDPBD97692-5G
BLDPBD97692-25G
BLDPBD97692-10G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₈H₁₂ClNO₂ MW: 189,64 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00012864 CAS-numero: 7149-10-2 |