Ethyl (4-iodophenyl)acetate 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD98158-10GEA
123
EUR
BLDPBD98158-10G
BLDPBD98158-5G
BLDPBD98158-25G
BLDPBD98158-100G
BLDPBD98158-250MG
BLDPBD98158-1G
Ethyl (4-iodophenyl)acetate 95%
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₁₀H₁₁IO₂ MW: 290,0976 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD07779004 CAS-numero: 15250-46-1 |