2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD9849-1GEA
18.7
EUR
BLDPBD9849-1G
BLDPBD9849-5G
BLDPBD9849-250MG
BLDPBD9849-10G
BLDPBD9849-100G
BLDPBD9849-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₆H₄F₃NO MW: 163,1 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00153195 CAS-numero: 50650-59-4 |