3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD98561-250MGEA 57.2 EUR
BLDPBD98561-250MG BLDPBD98561-1G BLDPBD98561-100MG
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 95%
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava: C₇H₈FNO₃S
MW: 205,2100 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007417
CAS-numero: 498-74-8