Elastic adjustable wristband
Toimittaja: Desco Industries
115-3040EA 5.5 EUR
115-3040
Elastic adjustable wristband
Maadoittajat Kantapäämaadoitukset
  • No metal in skin contact, no skin allergies
  • Widely adjustable, elasticated fabric band
  • 10 mm stud