N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98%
Toimittaja: Spectrum Chemical
SPCMT2016-1KGEA 402 EUR
SPCMT2016-1KG
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Kaava: C₁₄H₃₂N₂O₄
MW: 292,42 g/mol
Tiheys: 1,013
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004534
CAS-numero: 102-60-3
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Approx. 98%