Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, 96- and 384-kuoppaiset, Advanced TC™
Toimittaja: Greiner bio-one
Advanced TC™ Advanced TC™ Small Volume™
392-0227EA 581 EUR
392-0227 392-0228 392-0269 392-0229 392-0268 392-0264 392-0247 392-0248 392-0265 392-0230
Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, 96- and 384-kuoppaiset, Advanced TC™
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset Standardilevyt
Advanced TC™ -soluviljelylevyjen kehittyneempi soluviljelykäsittely parantaa solujen kiinnittymistä sekä kasvua ja siten optimoi kasvatusolosuhteet. Lisäksi Advanced TC™ -pinta huolehtii solujen tasaisesta ja yhtenäisestä kiinnittymisestä, lisää tehokkuutta ja vähentää soluhävikkiä esimerkiksi automaattisten pesuvaiheiden aikana. Ei sisällä havaittavissa määrin DNaasia, RNaasia tai ihmisen DNA:ta.
  • Solut kiinnittyvät paremmin
  • In vivo -olosuhteiden kaltainen morfologia
  • Ihanteelliset viljelyolosuhteet herkille soluille
  • Pinnoitteen ansiosta soluja voidaan kasvattaa pienemmillä seerumimäärillä tai kokonaan ilman seerumia
  • Eivät sisällä sytotoksisia aineita