Protein Coated Cell Culture Dishes, CELLCOAT®, Laminin
Toimittaja: Greiner bio-one
CELLCOAT®
392-0218EA 280 EUR
392-0218
Protein Coated Cell Culture Dishes, CELLCOAT®, Laminin
Soluviljelyalustat Soluviljelymaljat
Vaativien solujen viljelyyn sekä erikoisiin tutkimusasetelmiin Greiner Bio-One tarjoaa proteiinipäällystettyjä soluviljelymuoveja. Nämä soluviljelymuovit on pinnoitettu joko soluväliaineesta eristetyillä proteiineilla taikka synteettisillä polypeptideillä.
  • Parantaa eristys- ja viljelytehokkuutta
  • Käyttövalmiit tuotteet säästävät aikaa
  • Yhdenmukainen laatu
Shelf life: 6 months at 2 - 8 °C