Precision linen tester
Toimittaja: Ward's
630-1267EA 79.8 EUR
WARD251810
Precision linen tester
This magnifier features a 12 mm scale marked in one millimeter increments on the square fold-out metal frame base.
Toimitustiedot: Supplied in a vinyl case.