Magneettisekoittaja, monipaikkaiset lämmittävät magneettisekoittajat
Toimittaja: 2mag
442-0946EA 8630 EUR
442-0946 442-0947 442-0948 442-1131 442-1110 442-1111
Magneettisekoittaja, monipaikkaiset lämmittävät magneettisekoittajat
Sekoittajat Lämmittävät magneettisekoittajat, monipaikkaiset
Sekoitus-lämmityslevyissä on 6 tai 15 tehokasta sekoituspaikkaa. Säätöyksikössä on selkeä digitaalinen näyttö sekoittajan nopeuden ja tehon sekä integroidun lämmittimen asetuksille. SoftStart-toiminto sekoitussauvan luotettavaan keskitykseen ja turvalliseen kiihdytykseen. Lämpölevy on valmistettu alumiiniseoksesta ja PTFE-pinnoite varmistaa kemikaalinkestävyyden ja helpon puhdistuksen.
  • Kulumaton moottori ei tarvitse huoltoa
  • Sekoittajassa neliportainen tehoasetus: 25/50/75/100%
  • 100% synkronoitu, tasainen sekoitus
  • Erillinen ylikuumenemissuoja lämpölevyn sisällä
Toimitustiedot: Toimitukseen sisältyy 2mag heatMIXcontrol -säätöyksikkö ja säädettävä ylilämpötilasuoja säätöyksikön suojaksi.