Autoklaavit LABOKLAV 25
Toimittaja: SHP
Laboklav™
481-0397EA 10740 EUR
481-0397 481-0398 481-0399 481-0400
Autoklaavit LABOKLAV 25
Sterilisaattorit Autoklaavit (höyrysterilointilaitteet)
Pienikokoinen autoklaavi, jonka kammion koko on 25 litraa. Teholtaan autoklaavi vastaa suurempia malleja. Laitteen kammion luukku on valmistettu kestävästä turvalasista. Lisäksi kammiossa LED-valaistus sekä värivalot, jotka ilmaisevat ohjelman etenemisen. Syöttövesi- ja poistovesiliitäntää ei tarvita. M- ja MV-malleissa on ilmakiertoinen pikajäähdytys. Ruostumatonta terästä, kammion luukku valmistettu kuumuudenkestävästä turvalasista.
  • Integroidussa höyrygeneraattorissa on kuivalämmityselementit, joiden käyttöikä pitenee, kun niitä ei upoteta veteen
  • Täysin automaattinen sulkemisjärjestelmä, jossa on lämpötilaohjattu lukitussysteemi, mikä estää ylikiehumisen ja suojaa käyttäjää
  • Luukku läpinäkyvästä turvalasista ja prosessin ilmaisinvalot (LED); sininen, punainen, vihreä
  • Lämpötilaanturi, joka mittaa pullojen sisäistä lämpötilaa nestesteriloinneissa
  • RS232- ja RS485-liitännät
Capacity: 25 L (example 5×1 litre laboratory flasks or up to 5 kg instruments or waste).
Sertifikaatit: Täyttää DIN 58951- ja TRB 402 -standardien mukaiset lämpötilaohjattuja lukituslaitteita koskevat vaatimukset
Varoitus: Ota yhteyttä Avantor Internationaliin varmistaaksesi, että laite sopii käyttötarkoitukseesi.