Soluviljelymaljat, lasipohjaiset, CELLview™
Toimittaja: Greiner bio-one
CELLview™ Advanced TC™ CELLview™
391-0256EA 476 EUR
391-0256 391-0255 391-0257 391-0252 391-0254 391-0253
Soluviljelymaljat, lasipohjaiset, CELLview™
Soluviljelyalustat Soluviljelymaljat
Polystyreeniä, kiinteä lasipohja, steriili. Lasipohjaiset CELLview™-viljelymaljat ovat yhtä käteviä kuin tavalliset 35 mm:n kertakäyttöiset soluviljelymaljat, mutta maljojen kirkkaan lasipohjan ansiosta in vitro -viljelmistä saa erittäin tarkkoja mikroskooppikuvia. CELLview™-maljoja on saatavana myös lokeroituina mallina, jonka neljässä erillisessä lokerossa on helppo analysoida samanaikaisesti eri solulinjoja, eri stimulointimenetelmiä tai eri transfektioita. Tällöin yksittäiseen analyysiin riittää vähäisempi solu- ja reagenssimäärä.
Lasipohjaiset CELLview™-viljelymaljat ovat yhtä käteviä kuin tavalliset 35 mm:n kertakäyttöiset soluviljelymaljat, mutta maljojen kirkkaan lasipohjan ansiosta in vitro -viljelmistä saa erittäin tarkkoja mikroskooppikuvia. CELLview™-maljoja on saatavana myös lokeroituina mallina, jonka neljässä erillisessä lokerossa on helppo analysoida samanaikaisesti eri solulinjoja, eri stimulointimenetelmiä tai eri transfektioita. Tällöin yksittäiseen analyysiin riittää vähäisempi solu- ja reagenssimäärä.
  • Polystyreeniä, pohja erittäin läpinäkyvää akromaattista borosilikaattilasia, hydrolyyttinen luokka 1 (DIN-ISO 719)
  • Paras mahdollinen spektrin läpäisevyys, ei autofluoresenssiä tai valon depolarisaatiota
  • Saatavana adherenttien solujen kiinnittymistä edistäviä erityispintakäsittelyjä
  • Soveltuvat erittäin monenlaiseen mikroskopiakäyttöön
  • Polystyreeniä, pohja erittäin läpinäkyvää akromaattista borosilikaattilasia, hydrolyyttinen luokka 1 (DIN-ISO 719)
  • Paras mahdollinen spektrin läpäisevyys, ei autofluoresenssiä tai valon depolarisaatiota
  • Saatavana adherenttien solujen kiinnittymistä edistäviä erityispintakäsittelyjä
  • Soveltuvat erittäin monenlaiseen mikroskopiakäyttöön
Valmistettu ISO 8255-1:1986 -standardin vaatimusten mukaisesti
Sertifikaatit: Valmistettu ISO 8255-1:1986 -standardin vaatimusten mukaisesti