Magneettisekoittaja, monipaikkaiset magneettisekoittajat, bioMIXdrive-sarja
Toimittaja: 2mag
bioMIX
442-0779EA 1120 EUR
442-0779 442-0775 442-0776 442-0777 442-0778 442-0789 442-0782 442-0774 442-0790 442-0791 442-0780 442-0792 442-0781
Magneettisekoittaja, monipaikkaiset magneettisekoittajat, bioMIXdrive-sarja
Sekoittajat Magneettisekoittajat, monipaikkaiset
Sekoitusjärjestelmä soluviljelmien huolelliseen sekoitukseen. Sopii viljelypulloihin, joissa integroitu sekoitussauva. Hermeettisesti suljettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on vesitiivis sekä suojattu bakteereilta ja pölyltä.
  • Erittäin hidas ja täysin tasainen sekoitus
  • Voidaan upottaa vesihauteeseen
  • Suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön CO₂-inkubaattoreiss
IP-suojausluokka: IP 68.
SoftStart-toiminto sekoitussauvan luotettavaan ja turvalliseen kiihdytykseen
QuickSet aloitus- ja maksiminopeuden asetukseen
Viimeinen työtila tallentuu, kun virta katkaistaan
Digitaalinen näyttö nopeusasetuksill
bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S:
Ohjausyksiköt 1 bioMIXdrive 1-, 2-, 3- tai 4 -sekoittajan liittämiseen. 10-portainen tehoasetus. bioMIXcontrol S on pinottava.
bioMIXcontrol MS4: Ohjausyksikkö 4 bioMIXdrive 1 -sekoittajan liittämiseen. Yksilöllinen ja muista riippumaton nopeusasetus jokaiselle liitännälle.
Sertifikaatit: IP-suojausluokka: IP 20.