Autoklaavit, LABOKLAV
Toimittaja: SHP
481-0459EA 32960 EUR
481-0459 481-0415 481-0416 481-0417 481-0418 481-0419 481-0495 481-0451 481-0452 481-0453 481-0454 481-0410 481-0411 481-0455 481-0456 481-0412 481-0457 481-0413 481-0414 481-0458 481-0460 481-0461 481-0426 481-0427 481-0428 481-0429 481-0629 481-0462 481-0463 481-0420 481-0464 481-0465 481-0421 481-0422 481-0466 481-0423 481-0467 481-0468 481-0424 481-0425 481-0469 481-0470 481-0471 481-0472 481-0437 481-0438 481-0439 481-0473 481-0430 481-0474 481-0475 481-0431 481-0476 481-0432 481-0477 481-0433 481-0434 481-0478 481-0479 481-0435 481-0436 481-0480 481-0481 481-0482 481-0483 481-0448 481-0404 481-0449 481-0405 481-0406 481-0407 481-0408 481-0409 481-0440 481-0484 481-0441 481-0485 481-0442 481-0486 481-0487 481-0443 481-0444 481-0488 481-0445 481-0489 481-0401 481-0446 481-0402 481-0447 481-0403 481-0490 481-0491 481-0492 481-0493 481-0450 481-0494
Autoklaavit, LABOKLAV
Sterilisaattorit Autoklaavit (höyrysterilointilaitteet)
Täysin uuden konseptin ansiosta yksikkö voidaan asentaa joko edestä tai päältä täytettäväksi. SHP-autoklaaveissa ei tarvitse enää päättää halutaanko vaaka- vai pystymalli. Laite on aina sama, asennetaan se sitten vaaka- tai pystysuuntaisesti. Laite voidaan muuttaa myös myöhemmin pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseen tai toisinpäin ilman suuria teknisiä muutoksia. Kysy tarkempia tietoja Avantor Internationalilta. Vaakasuuntaisesti asetettuja laitteita voi myös pinota päällekkäin. Kammio ja kotelo ruostumatonta 316L-terästä.
Täysin uuden konseptin ansiosta yksikkö voidaan asentaa joko edestä tai päältä täytettäväksi. SHP-autoklaaveissa ei tarvitse enää päättää halutaanko vaaka- vai pystymalli. Laite on aina sama, asennetaan se sitten vaaka- tai pystysuuntaisesti. Laite voidaan muuttaa myös myöhemmin pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseen tai toisinpäin ilman suuria teknisiä muutoksia. Kysy tarkempia tietoja VWR Internationalilta. Vaakasuuntaisesti asetettuja laitteita voi myös pinota päällekkäin.
  • Automaattinen syöttövesipumppu
  • Täysin automaattinen sulkemisjärjestelmä ja lämpötilaohjattu lukituslaite suojelevat käyttäjää
  • Vakiovarusteena lämpötila-anturi, joka mittaa vertailu lämpötilaa nesteohjelmissa
  • Mikroprosessoriohjaus, 22 ohjelmaa ja käyttäjä voi muokata ohjelmia (koodisuojattu)
  • RS485-liitäntä
  • Saatavissa kolme väriä: vaaleanharmaa/sininen, vaaleanharmaa/punainen, vaaleanharmaa/vihreä (ilmoita haluttu väri tilauksen yhteydessä)
  • Kaikissa malleissa on jäähdytysjärjestelmä, joka jäähdyttää höyryn ennen sen poistamista ja suojaa näin viemäröintiä
Uudessa sisäänrakennetussa höyrygeneraattorissa lämmityselementit ovat erillään vedestä, jolloin niiden käyttöikä on huomattavasti pitempi. Energiankulutus on vähäistä, koska höyrygeneraattorin koko on optimoitu kammion tilavuuden suhteen.
Yksiköissä on jäähdytys- ja vakuumijärjestelmät sekä kaksinkertainen ulkovaippa, joka on valmistettu samasta materiaalista kuin kammio. Jäähdytyvaiheen aikana deionisoitu vesi kiertää ulkovaipassa ja jäähdyttää esim. kasvatusliuokset nopeasti ja luotettavasti. Deioinisoitu jäähdytysvesi ei kulu, vaan se palautuu varastointisäiliöön, jossa on kiinteä lämmönvaihdin. Kuivausvaiheen aikana ulkovaippa täyttyy höyryllä, mikä tukee vakuumijärjestelmän kuivaustulosta.
  • Automaattinen syöttövesipumppu
  • Täysin automaattinen sulkemisjärjestelmä ja lämpötilaohjattu lukituslaite suojelevat käyttäjää
  • Vakiovarusteena lämpötila-anturi, joka mittaa vertailu lämpötilaa nesteohjelmissa
  • Mikroprosessoriohjaus, 22 ohjelmaa ja käyttäjä voi muokata ohjelmia (koodisuojattu)
  • RS485-liitäntä
  • Saatavissa kolme väriä: vaaleanharmaa/sininen, vaaleanharmaa/punainen, vaaleanharmaa/vihreä (ilmoita haluttu väri tilauksen yhteydessä)
  • Kaikissa malleissa on jäähdytysjärjestelmä, joka jäähdyttää höyryn ennen sen poistamista ja suojaa näin viemäröintiä
Laboratoriossa käytettävät autoklaavit, jotka täyttävät seuraavien standardien vaatimukset: DIN 58950 (farmaseuttiset sovellukset), DIN 58951 (laboratoriosovellukset), EU:n paineastiadirektiivin 97/23/EU ja IEC 61010 - 2 - 43 (lämpötilaohjattu lukituslaite).
Sertifikaatit: Laboratoriossa käytettävät autoklaavit, jotka täyttävät seuraavien standardien vaatimukset: DIN 58950 (farmaseuttiset sovellukset), DIN 58951 (laboratoriosovellukset), EU:n paineastiadirektiivin 97/23/EU ja IEC 61010 - 2-43 (lämpötilaohjattu lukituslaite).