Hait: Elatusaineet mikrobiologiaan, jauhemaiset
Löydät kattavan valikoiman ISO-standardien ja farmakopean mukaisia jauhemaisia elatusaineita (kuivaelatusaineet). Osa jauhemaisista elatusaineista on käyttövalmiita sellaisenaan ja osaan lisätään valmistuksen yhteydessä erikseen tietty lisäaine (supplement). Jauhemaiset elatusaineet ovat useimmiten 500 g:n pakkauksissa, mutta myös esimerkiksi 5 kg:n bulkkipakkauksia löytyy. Jauhemaisia elatusaineita löytyy lisäksi koostumukseltaan raemaisina, jolloin ne mm. pölyävät vähemmän.
Löydät kattavan valikoiman ISO-standardien ja farmakopean mukaisia jauhemaisia elatusaineita (kuivaelatusaineet). Osa jauhemaisista elatusaineista on käyttövalmiita sellaisenaan ja osaan lisätään valmistuksen yhteydessä erikseen tietty lisäaine (supplement). Jauhemaiset elatusaineet ovat useimmiten 500 g:n pakkauksissa, mutta myös esimerkiksi 5 kg:n bulkkipakkauksia löytyy. Jauhemaisia elatusaineita löytyy lisäksi koostumukseltaan raemaisina, jolloin ne mm. pölyävät vähemmän.
116  results were found
SearchResultCount:"116"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Kuivaelatusaineita käytetään useissa sovelluksissa. Koska elatusainejauheiden käyttöön liittyy useita riskejä, suurin osa Merckin kuivaelatusaineista ...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: For the isolation and differentiation of Salmonella from food and animal feed, water and other materials. RAMBACH® agar ref. to ISO 6579 is also known...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
Tuoteluettelon nro: (1.00427.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This medium conforms to the ALOA (agar Listeria acc. to Ottaviani and Agosti) medium, a selective medium for the isolation of Listeria monocytogene...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Selektiivinen elatusaine Enterobacter sakazakiin määrittämiseen maitojauheesta ja jauhemaisesta äidinmaidonkorvikkeesta. Chromocult® Enterobacter saka...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Culture medium for media fill simulations of beverage bottling and ice-crusher installations.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Kromogeenisten elatusaineiden ansiosta bakteereille tyypilliset entsyymit voidaan tunnistaa nopeasti. Merckin Fluorocult®-valikoimaan sisältyy useita ...
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.10765.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: EC (Escherichia coli) broth
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: For the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria from foodstuffs and wastewater.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Puhdas juomavesi on yksi nykypäivän tärkeimpiä huolenaiheita. Veden analysoiminen on tärkeää myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Merckin rakeise...
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.16122.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from envi...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
Tuoteluettelon nro: (1.00043.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: TOS-propionaattiagaria voidaan käyttää yhdessä selektiivisenä elatusaineena toimivan litium-mupirosiinin (MUP) kanssa. Niiden yhdistelmä mahdollistaa ...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Media is granulated.
Tuoteluettelon nro: (1.10685.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: DEV gelatin agar for microbiology.
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A range of culture media in compliance with ISO standards and the International Harmonised Pharmacopoeia. All our media are, as you would expect, prod...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 116
no targeter for Bottom