(±)-2-Metyylitetrahydrofuraani ≥99.0% stabiloitu, GPR RECTAPUR® syntetiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 150-400 ppm
87132.320EA 390 EUR
87132.320 87132.550 87132.460 87132.290
(±)-2-Metyylitetrahydrofuraani ≥99.0% stabiloitu, GPR RECTAPUR® syntetiikkaan
(±)-2-Metyylitetrahydrofuraani
Kaava: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kiehumispiste: 79 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –136 °C
Tiheys: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –12 °C (sulj. astia)
MDL numero: MFCD00005367
CAS-numero: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colourless liquid
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Water Max. 0.03 %