  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Huumetestit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/53/18945153.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"9"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (321761U)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   This kit comprises materials for 40 tests.
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Tämän pakkauksen avulla näytteestä voidaan helposti seuloa kielletyt lääke- ja huumausaineet.
Järjestelmän ja reagenssit on kehittänyt Laboratory...
Toimittaja:  SURESCREEN
Kuvaus:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Toimittaja:  SURESCREEN
Kuvaus:   The alcohol breath tube is a quick and cost-effective method for detecting alcohol in breath. Each test is individually wrapped, and detects the prese...
Tuoteluettelon nro: (SUREAMCAL)
Toimittaja:  SURESCREEN
Kuvaus:   After 500 uses the Alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. The Alcometer is returned to manufacturer for ...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SUREPLCAC)
Toimittaja:  SURESCREEN
Kuvaus:   The testbox Cannabis contains swab and buffer.
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  SURESCREEN
Kuvaus:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Tuoteluettelon nro: (SUREBUS)
Toimittaja:  SURESCREEN
Kuvaus:   For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 9
  1  2  Seuraava