Byretti, varabyretti, Dr Schilling -kuvio
Toimittaja: Brand
BRND23715EA 70.9 EUR
BRND23715 612-3271 612-3270 BRND23723 612-3269 BRND23724
Byretti, varabyretti, Dr Schilling -kuvio
Byretit
AR-Glas®, class B.
  • Calibrated to deliver 'Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
Sertifikaatit: DIN EN ISO 385.