  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Senegalin kumi
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (24476.290)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Senegalin kumi
UOM:  1 * 1 kg
Keskeytyi