  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "fehlingin-reagenssi-ii-l-%2B-kaliumnatriumtartraatti-natriumhydroksidiliuoksessa-konsentraatti"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Potassium-sodium tartrate, alkaline solution
UOM:  1 * 500 ml