  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "kaliumhydroxid-d--30-hydrogenoxid-d2"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (8.15047.0050)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Potassium deuteroxide 30% in deuterium oxide
UOM:  1 * 50 ml