(±)-Mandelic acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06913.0050EA 29.1 EUR
8.06913.9999 8.06913.0050 8.06913.1000 8.06913.5000 8.06913.0250
(±)-Mandelic acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelic acid
Kaava: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kiehumispiste: 322 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 117…120 °C
Tiheys: 1,361 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00064250
CAS-numero: 90-64-2
EINECS: 210-277-1
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 117 - 120 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 0.7 - 0.8 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O)
Synonyms DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula C6H5CH(OH)COOH