(R)-(-)-Methyl mandelate ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
L14065.03EA 78.8 EUR
L14065.03 L14065.06
(R)-(-)-Methyl mandelate ≥99%
(R)-(-)-Methyl mandelate
Kaava: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kiehumispiste: 267 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 56…58 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064247
CAS-numero: 20698-91-3