(S)-(+)-Mandelic acid
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLE41911890-25GEA 70.3 EUR
MOLE41911890-25G
(S)-(+)-Mandelic acid
(S)-(+)-Mandelic acid
Kaava: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kiehumispiste: 322 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 130…132 °C
Tiheys: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >190 °C
CAS-numero: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8