VWR®, Microfibre Mop -järjestelmä
Toimittaja: VWR
VWR®
129-0452EA 204 EUR
129-0452
VWR®, Microfibre Mop -järjestelmä
Siivousvälineet
VWR® Microfiber Mop -järjestelmä tarjoaa täydellisen puhdistusratkaisun lattioiden, seinien ja kattojen puhdistukseen. Tämä järjestelmä on hyvin yksinkertainen ja joustava käyttää selkeytensä ja osiensa ansiosta, eikä se vaadi erityistä koulutusta.
  • Edullinen: yhdellä mopilla voi pestä jopa 25 m²
  • Ergonominen ja helppo käsitellä
  • Moppikehysyksikön voi tarvittaessa työntää laakeaan puristimeen mopin kostuttamista varten: märkä moppi desinfiointiin ja nihkeän kostea puhdistukseen
VWR® Microfiber Mop -puhdistusjärjestelmä koostuu seuraavista osista:
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu kärry, joka on varustettu joko kahdella tai kolmella ämpärillä
- ergonominen laakea puristin
- ergonominen teleskooppivarsi ja moppikehys
- VWR:n matalan kitkan mikrokuitumopit puhdastiloihin
VWR®:n mikrokuitumoppi puhdastiloihin:
-Valmistettu 100-prosenttisesta PES-mikrokuidusta. Nukattomat reunat laserleikkauksen ansiosta
-Erinomainen mekaaninen puhdistusteho
-Lattioiden, seinien ja kattojen puhdistamiseen
-Lämmön- ja kemikaalinkestävä, sopiva sterilointiin (autoklavointi tai säteily)
Sertifikaatit: Sekä ISO-luokan 5 että GMP-luokkien A+B vaatimusten mukainen.
Varoitus: Kaikki komponentit voi autoklavoida.