  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
3-Methyl-1,2-butadiene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (L10159.03)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   3-Methyl-1,2-butadiene ≥97%
UOM:  1 * 1 g