  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
4-Amino-3-fluoropyridine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (H32949.03)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   4-Amino-3-fluoropyridine ≥96%
UOM:  1 * 1 g