Hait: 6-Propyl-2-thiouracil
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (8.17036.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: 6-Propyl-2-thiouracil Ph. Eur.
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: 6-Propyl-2-thiouracil syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Tuoteluettelon nro: (46698-250MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: 6-Propyl-2-thiouracil, Supelco®
UOM: 1 * 250 mg
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: 6-Propyl-2-thiouracil 97+%
Tuoteluettelon nro: (TCIAP0533-25G)
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: 6-Propyl-2-thiouracil
UOM: 1 * 25 g
Tuoteluettelon nro: (ACRO121310250)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: 6-Propyl-2-thiouracil ≥98%
UOM: 1 * 25 g
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: 6-Propyl-2-thiouracil
Tuoteluettelon nro: (EHERC16530500)
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Kuvaus: 6-Propyl-2-thiouracil
UOM: 1 * 0,25 g
Tuoteluettelon nro: (PROOICRS0403)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: 6-Propyl-2-thiouracil
UOM: 1 * 100 mg
Tuoteluettelon nro: (MAYBSB00664EE)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: 6-Propyl-2-thiouracil
UOM: 1 * 50 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom