  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "5-methylisoxazol"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ICNA0522476810)
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   5-Methylisoxazole
UOM:  1 * 10 g