  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
n-Butyllithium
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"10"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (8.18874.0500)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane syntetiikkaan
UOM:  1 * 500 ml
Tuoteluettelon nro: (8.01660.0100)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane syntetiikkaan
UOM:  1 * 100 ml
Tuoteluettelon nro: (L14775.AE)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Packaged in resealable septum cap bottle
UOM:  1 * 100 ml
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
Tuoteluettelon nro: (41248.JR)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   n-Butyllithium 2.2 M in hexane
UOM:  1 * 0,2 mol
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   n-Butyllithium 2.7 M in toluene, AcroSeal®
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava 