  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
tert-Butyl chloroacetate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"3"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   tert-Butyl chloroacetate ≥98%
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   tert-Butyl chloroacetate ≥97%
Tuoteluettelon nro: (MOLEM33246727)
Toimittaja:  Molekula
Kuvaus:   tert-Butyl chloroacetate
UOM:  1 * 100 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 3  / 3