  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "cis-8-undecenal"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ICNA0520614010)
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   cis-8-Undecenal
UOM:  1 * 10 g