2-Bromethylamine hydrobromide 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO106935000EA 151 EUR
ACRO106935000 ACRO106930250 ACRO106930010 ACRO106931000 ACRO106932500 ACRO106930025
2-Bromethylamine hydrobromide 99%
2-Bromethylamine hydrobromide
Kaava: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204,89 g/mol
Sulamispiste: 172…176 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012886
CAS-numero: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %